About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
concentração
800 ×
compatibilidade
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE™ Precast Gels
for use with Sigma-Aldrich TruPAGE™ SDS Running Buffers (PCG3001 and PCG3003)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Características e benefícios
TruPAGE™ Running Antioxidant is used with TruPAGE™ running buffers to maintain consistently high protein band resolution and sharpness. The antioxidant reagent reduces the gel environment to prevent potential sample reoxidation of reduced protein samples during electrophoresis. To obtain optimal results, supplement the inner chamber′s running buffer with TruPAGE™ Running Antioxidant prior to electrophoresis of reduced protein samples.
Informações legais
TruPAGE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
configurado para
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)