P9564
Phleomycin
from Streptomyces verticillus, powder, DNA replication inhibitor
Sinônimo(s):
FT-0697305
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phleomycin from Streptomyces verticillus, powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
2 yr
cor
blue
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C51H75N17O21S2/c1-16-29(65-41(68-38(16)54)21(8-27(53)72)60-9-20(52)39(55)78)44(82)67-31(34(22-10-58-15-61-22)88-49-50(5,36(76)33(74)25(11-69)87-49)89-47-37(77)51(85,48(57)84)35(75)26(12-70)86-47)45(83)62-18(3)32(73)17(2)42(80)66-30(19(4)71)43(81)59-7-6-28-63-24(14-90-28)46-64-23(13-91-46)40(56)79/h10,13,15,17-18,20-21,24-26,30-37,47,49,60,69-70,73-77,85H,6-9,11-12,14,52H2,1-5H3,(H2,53,72)(H2,55,78)(H2,56,79)(H2,57,84)(H,58,61)(H,59,81)(H,62,83)(H,66,80)(H,67,82)(H2,54,65,68)/t17?,18?,20?,21?,24?,25-,26?,30?,31?,32?,33+,34?,35-,36-,37-,47-,49-,50-,51+/m0/s1
chave InChI
QRBLKGHRWFGINE-UGWAGOLRSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.