P9497
Anti-Potassium Channel hKv11.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Ether-a-go-go-related Channel, Anti-HERG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:400 using the lysate of HEK 293 cells, stably expressing HERG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNH2(3757)
mouse ... Kcnh2(16511)
rat ... Kcnh2(117018)
Categorias relacionadas
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade