Documentos Principais
SAB2104244
Sigma-Aldrich
Anti-KCNH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ERG1, Anti-HERG, Anti-HERG1, Anti-LQT2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
90 kDa
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat, guinea pig, horse, human, dog, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNH2(3757)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human KCNH2
Ações bioquímicas/fisiológicas
This gene encodes a voltage-activated potassium channel belonging to the eag family. It shares sequence similarity with the Drosophila ether-a-go-go (eag) gene. Mutations in this gene can cause long QT syndrome type 2 (LQT2).This gene encodes a voltage-activated potassium channel belonging to the eag family. It shares sequence similarity with the Drosophila ether-a-go-go (eag) gene. Mutations in this gene can cause long QT syndrome type 2 (LQT2). Transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SQVSQFMACEELPPGAPELPQEGPTRRLSLPGQLGALTSQPLHRHGSDPG
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Wu et al.
Neoplasma, 59(2), 207-215 (2012-01-18)
Human ether à go-go (hEAG) potassium channels are primarily expressed in brain but also frequently overexpressed in solid tumors, which could indicate their potential value for cancer diagnosis and therapy. hEAG1, one member of the hEAG subfamily, has been shown