Documentos Principais
GF58818471
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 500 g, min. particle size 5micron
Sinônimo(s):
AM306010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 588-184-71
peso
500 g
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Aplicação
  • Δ9-THC research solution as a cannabinoid standard: The (±)- Δ9-THC solution serves as a synthetic THC analytical reference in cannabinoid research, aiding in the calibration and validation of analytical techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This application is vital for ensuring accurate cannabinoid profiling in pharmaceutical and biochemical studies (Shen et al., 2021).
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Polyamide - Nylon 6, 6 (PA 6,6), fiber, tex number 1.3, L 1000 m, filament diameter 0.01mm
GF02153315
Polyamide - Nylon 6, 6
Nylon 6/12 pellets, 2 mm
Sigma-Aldrich
181145
Nylon 6/12