P8014
4α-Phorbol 12,13-didecanoate
solid
Sinônimo(s):
4α-Phorbol 12-13-dicaprinate, 4αPDD
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
chave InChI
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.