Documentos
D9754
Sigma-Aldrich
2-Aminoetil difenilborinato
97%
Sinônimo(s):
2-APB, 2-Aminoetil difenilborinato, 2-Aminoetoxidifenil borato, NSC 17107, Ácido difenilborínico, Ácido difenilbórico 2-aminoetil éster
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2BOCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
225.09
Beilstein:
2942273
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
chave InChI
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagente para:
  • Preparo de indutores apoptóticos
  • Ativador da proteína Orai3 (modulador de cálcio ativado pela liberação de cálcio ORAI 3)
  • Inibe o influxo de Ca2+ por meio de canais de potencial receptor transitório 2 em neurônios do gânglio da raiz dorsal de ratos
  • Inibidor permeável à membrana de SOCE (entrada de cálcio operada por depósitos)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modulador permeável à membrana da liberação intracelular de cálcio induzida por IP3.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Akinobu Z Suzuki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(4), 1395-1398 (2010-01-26)
Store-operated calcium entry (SOCE) is an important mechanism for replenishing intracellular calcium stores and for sustaining calcium signaling. We developed a method for synthesis of bisboron compounds that have two borinic acids or their esters in one molecule. These compounds
Mustafa Nazıroğlu et al.
The Journal of membrane biology, 241(2), 69-75 (2011-04-22)
Exposure to oxidative stress causes health problems, including sensory neuron neuropathy and pain. Rotenone is a toxin used to generate intracellular oxidative stress in neurons. However, the mechanism of toxicity in dorsal root ganglion (DRG) neurons has not been characterized.
Velasco-Bejarano, B.; et al.
Synlett, 921-921 (2007)
T Maruyama et al.
Journal of biochemistry, 122(3), 498-505 (1997-11-05)
The effects of a novel membrane-penetrable modulator, 2APB (2-aminoethoxy diphenyl borate), on Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release were examined. 2APB inhibited Ins(1,4,5)P3-induced Ca2+ release from rat cerebellar microsomal preparations without affecting [3H]Ins(1,4,5)P3 binding to its receptor. The IC50 value (concentration producing 50%
Judith Bergsmann et al.
The Journal of biological chemistry, 286(36), 31565-31575 (2011-07-05)
STIM1 and Orai represent the key components of Ca(2+) release-activated Ca(2+) channels. Activation of Orai channels requires coupling of the C terminus of STIM1 to the N and C termini of Orai. Although the latter appears to be central in