P7999
Plasminogen from human plasma
≥2.0 units/mg protein, lumps and powder, suitable for streptokinase determination by clot formation procedure
Sinônimo(s):
Profibrinolysin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Formulário
lumps and powder
atividade específica
≥2.0 units/mg protein
peso molecular
90 kDa
composição
protein, 2.0-7.0%
adequação
suitable for streptokinase determination by clot formation procedure
nº de adesão UniProt
atividade externa
plasmin ≤0.5% of base activity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... PLG(5340)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
Reconstituição
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?