P7778
Phospholipase A2 from Naja mossambica mossambica
lyophilized powder, ~1,500 units/mg protein
Sinônimo(s):
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
~1,500 units/mg protein
composição
Protein, ~90%
pI
8.8 (isoenzyme)
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Definição da unidade
Nota de análise
Inibidor
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?