P9511
3-sn-Phosphatidic acid sodium salt from egg yolk lecithin
≥98%
Sinônimo(s):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphate sodium salt, L-α-Phosphatidic acid sodium salt, PA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OC[C@@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
chave InChI
GEKBIENFFVFKRG-HWYNEVGZSA-L
Descrição geral
Aplicação
- in the reaction mixture for CDS (cytidine triphosphate:phosphatidate cytidyltransferase) assay and reference lipid for thin layer chromatography (TLC)[2]
- as a standard to compare the generated radiolabeled phosphatidic acid (PA)[3]
- to examine its effects on At-Rac2–associated kinase activity[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research