P7627
6-Phosphogluconic acid barium salt hydrate
Grade VI, ≥90%, powder
Sinônimo(s):
6-PG-Ba, D-Gluconate 6-phosphate barium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
tipo
Grade VI
Ensaio
≥90%
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)([O-])=O.[H]O[H].C
InChI
1S/C6H13O10P.CH4.H2O/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);1H4;1H2/p-3/t2-,3-,4+,5-;;/m1../s1
chave InChI
VINGHIAQWNFZIR-ZBHRUSISSA-K
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3