P7082
Ácido cloroplatínico
BioXtra
Sinônimo(s):
Cloreto platínico, Hexacloroplatinato(IV) de hidrogênio, Ácido hexacloroplatínico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
forma
powder
concentração
≥37.5% Pt (gravimetric)
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, orange
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
- Pt decorated MoS(2) nanoflakes for ultrasensitive resistive humidity sensor: This study explores the use of chloroplatinic acid hexahydrate as a precursor for depositing platinum on MoS2 nanoflakes, enhancing their performance in humidity sensing applications (Burman et al., 2018).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges