288152
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
98%
Sinônimo(s):
Platinum(IV) sodium chloride, Sodium platinic chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
chave InChI
ZBFQOIBWJITQRI-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges