Documentos
206083
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
Sinônimo(s):
Cloreto platínico, Hexacloroplatinato(IV) de hidrogênio, Ácido hexacloroplatínico
About This Item
Fórmula linear:
H2PtCl6 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
517.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
forma
powder or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
concentração
≥37.5% Pt
solubilidade
alcohol: soluble
traços de cátion
alkalies and other metals: ≤0.05%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
O ácido cloroplatínico hexaidratado (H2PtCl6.6H2O) é um sal de platina inorgânico. As frequências puras de ressonância de quadrupolo de Cl35 em H2PtCl6.6H2O foram avaliadas por estudos espectrofotométricos.
Aplicação
O ácido cloroplatínico hexaidratado foi usado nos seguintes estudos:
  • Preparação de nanocubos de Pd (150 nm de espessura) e nanoesferas de Pt (150 nm de diâmetro).
  • Para compor a solução de plaqueamento para eletrodeposição de nanopartículas de Pt nas nanofolhas de pétalas de grafeno multicamadas (MGPNs).
  • Síntese de nanocompósitos de Pt e nanocarbono (NC).3
O ácido cloroplatínico hexaidratado pode ser usado como precursor de platina na preparação de catalisador de Pt suportado em céria, nanocompósitos de TiO2/Pt, filmes de carbono poroso impregnados com nanopartículas de Pt e sistema coloidal de sulfeto de cádmio-Pt.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Bolin Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(45), 30941-30947 (2016-11-02)
Micro unmanned underwater vehicles (UUVs) need to house propulsion mechanisms that are small in size but sufficiently powerful to deliver on-demand acceleration for tight radius turns, burst-driven docking maneuvers, and low-speed course corrections. Recently, small-scale hydrogen peroxide (H2O2) propulsion mechanisms
Synthesis and Characterization of Ceria Supported Platinum via Facile Wet Impregnation from Cerium Based Precursors.
Alam BB, et al.
Journal of Advanced Chemical Engineering, 2015 (2015)
Photocatalytic properties of TiO2 and TiO2/Pt: A sol-precipitation, sonochemical and hydrothermal approach.
Ultrasonics Sonochemistry, 21(1), 367-375 (2014)
Nanostructuring platinum nanoparticles on multilayered graphene petal nanosheets for electrochemical biosensing.
Claussen JC, et al.
Advances in Functional Materials, 22(16), 3399-3405 (2012)
Electrochemical glutamate biosensing with nanocube and nanosphere augmented single-walled carbon nanotube networks: a comparative study.
Claussen JC, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(30), 11224-11231 (2011)