P6777
Phenelzine sulfate salt
Sinônimo(s):
Phenelzine hydrogen sulphate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98% (iodine, titration)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.