G3640
Glu-Glu
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
L-α-glutamyl-L-glutamic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Glu-Glu,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O7/c11-5(1-3-7(13)14)9(17)12-6(10(18)19)2-4-8(15)16/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
chave InChI
KOSRFJWDECSPRO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3