P7412
Pirenzepine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CC1)CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H
chave InChI
FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128)
Descrição geral
Aplicação
- in transactivation of fibroblast growth factor receptor (FGFR).
- as a supplement in cell culture.
- for the stimulation of human fibroblasts
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience