P5911
1,2-Dipalmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
~99%
Sinônimo(s):
DL-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~99%
Nível de qualidade
forma
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H81NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3,(H,44,45)
chave InChI
RMBFBWDOAGQYBH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.