Documentos Principais
P1652
Sigma-Aldrich
D-α-Phosphatidylcholine, dipalmitoyl
≥99%
Sinônimo(s):
2,3-Dihexadecanoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 12.623,00
R$ 12.623,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 12.623,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 12.623,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
semisynthetic
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
This is the stereoisomer of phosphatidylcholine which is inactive as a substrate for snake venom phospholipase A2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
THE SUBSTRATE SPECIFICITY OF PHOSPHOLIPASE A.
VAN DEENENL et al.
Biochimica et biophysica acta, 70, 538-553 (1963-10-22)