P5810
Monoclonal Anti-CD3−PE antibody produced in mouse
clone UCHT-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UCHT-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Descrição geral
Especificidade
4th Workshop: paper no. T3.2
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
forma física
Nota de preparo