P5575
Picloram
BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, Picloram
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
chave InChI
NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2