P4484
Purvalanol A
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-(1R-Isopropyl-2-hydroxyethylamino)-6-(3-chloroanilino)-9-isopropylpurine, NG-60
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
methylene chloride: 50 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(Cl)c2)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H25ClN6O/c1-11(2)15(9-27)23-19-24-17(22-14-7-5-6-13(20)8-14)16-18(25-19)26(10-21-16)12(3)4/h5-8,10-12,15,27H,9H2,1-4H3,(H2,22,23,24,25)/t15-/m0/s1
chave InChI
PMXCMJLOPOFPBT-HNNXBMFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?