P4380
Protamine sulfate
powder
Sinônimo(s):
Salmine, Salmine from salmon
Selecione um tamanho
R$ 2.065,00
Previsão de entrega em07 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.065,00
Previsão de entrega em07 de abril de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
Protamine sulfate salt from salmon, Grade II
fonte biológica
fish (salmon)
Nível de qualidade
tipo
Grade II
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Descrição geral
Aplicação
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)