P4505
Protamine sulfate
powder
Sinônimo(s):
Clupeine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Protamine sulfate salt from herring, Grade III, histone, free(Millon test)
fonte biológica
fish (herring)
tipo
Grade III
forma
powder
Impurezas
histone, free (Millon test)
solubilidade
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3