Documentos Principais
P3880
Sigma-Aldrich
Protamine chloride from salmon
Grade V, Histone, free(Millon test)
Sinônimo(s):
Protamine Chloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 4.193,00
R$ 4.193,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 4.193,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 4.193,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
fonte biológica
fish (salmon)
Nível de qualidade
tipo
Grade V
Formulário
solid
Impurezas
Histone, free (Millon test)
solubilidade
H2O: soluble, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)