Selecione um tamanho
R$ 801,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 801,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Protamine from salmon, Grade IV, Histone, free(Millon test)
fonte biológica
fish (salmon)
Nível de qualidade
tipo
Grade IV
Formulário
solid
Impurezas
Histone, free (Millon test)
solubilidade
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)