Documentos Principais
P3871
Sigma-Aldrich
pT7-FLAG-SBP-1 Expression Vector
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 2.207,00
R$ 2.207,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 2.207,00
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.84
R$ 2.207,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Cytoplasmic expression of Met-N-terminal FLAG®, C-terminal SBP (Steptavidin Binding Peptide) dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Outras notas
Supplied with pT7-SBP-1+BAP Control Vector.
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)