Documentos Principais
13752
Sigma-Aldrich
Penicilina G
96.0-102.0%
Sinônimo(s):
Benzilpenicilina
Selecione um tamanho
1 G
R$ 188,00
5 G
R$ 298,00
R$ 188,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 188,00
5 G
R$ 298,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17N2NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
356.37
Beilstein:
3834217
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51283424
eCl@ss:
34010400
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.85
R$ 188,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96.0-102.0%
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.Na/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Descrição geral
Chemical structure: ß-lactam
Penicillin G is a narrow spectrum natural antibiotic. It is effective against Streptococcus pneumoniae, groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridans group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus.
Aplicação
Penicillin G has been used to study penicillin-binding protein 2[1], and non-toxigenic Corynebacterium diphtheriae isolated from cases of pharyngitis[2].
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A penicilina G atua inibindo a síntese da parede celular pela ligação a proteínas que se ligam à penicilina (PBPs), inibindo a ligação cruzada da cadeia do peptidoglicano.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Embalagem
1 G, 5 G
Atenção
Solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days. The sodium salt is soluble in H2O at 100 mg/mL.
Outras notas
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Product contains Penicillin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
C von Hunolstein et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 50(1), 125-128 (2002-07-04)
Twenty-four strains of non-toxigenic Corynebacterium diphtheriae biotype gravis from the throats of patients with pharyngitis/tonsillitis were assayed for susceptibility to penicillin and erythromycin using determination of MIC, MBC and time-kill curves. There were no differences between the MICs of penicillin
Susumu Ochiai et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 60(1), 54-60 (2007-06-02)
In Neisseria gonorrhoeae, the mosaic structure of penicillin-binding protein 2 (PBP 2), composed of fragments of PBP 2 from Neisseria cinerea and Neisseria perflava, was significantly associated with decreased susceptibility to cephalosporins, particularly oral cephalosporins. The aim of this study
Shella Gilbert-Girard et al.
Microorganisms, 8(11) (2020-11-26)
In an effort to find new repurposed antibacterial compounds, we performed the screening of an FDA-approved compounds library against Staphylococcus aureus American Type Culture Collection (ATCC) 25923. Compounds were evaluated for their capacity to prevent both planktonic growth and biofilm
Muneki Hotomi et al.
PloS one, 8(3), e58124-e58124 (2013-03-14)
The protection against pneumococcal infections provided by currently available pneumococcal polysaccharide conjugate vaccines are restricted to the limited number of the serotypes included in the vaccine. In the present study, we evaluated the distribution of the pneumococcal capsular type and
Paul P Drury et al.
Neuropharmacology, 83, 62-70 (2014-04-15)
Basal ganglia injury after hypoxia-ischemia remains common in preterm infants, and is closely associated with later cerebral palsy. In the present study we tested the hypothesis that a highly selective neuronal nitric oxide synthase (nNOS) inhibitor, JI-10, would improve survival
Artigos
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf