Documentos
P2161
Sigma-Aldrich
Thyrotropin releasing hormone acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
TRH, pGlu-His-Pro Amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26N6O6
Número CAS:
Peso molecular:
422.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
Informações sobre genes
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3