869006-M
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Sinônimo(s):
Thyroid Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Thyrotropin, hTSH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human pituitary glands
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9414
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (weight)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impurezas
≤0.1% hPRL (weight)
≤0.2% hGH, hFSH (weight)
≤0.3% hLH (weight)
solubilidade
0.05 M PBS: 1 mg/mL
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TSHB(7252)
Descrição geral
Thyroid Stimulating Hormone is a glycoprotein produced by anterior pituitary gland. Its structure contains an alpha chain and a beta chain.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Definição da unidade
Nota de preparo
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1