Documentos Principais
P1547
Sigma-Aldrich
Palmitoleyl alcohol
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
cis-9-Hexadecenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H32O
Número CAS:
Peso molecular:
240.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (capillary GC)
tipo de lipídio
omega FAs
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3/b8-7-
chave InChI
LBIYNOAMNIKVKF-FPLPWBNLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Annemieke de Jong et al.
Nature immunology, 15(2), 177-185 (2013-12-24)
T cells autoreactive to the antigen-presenting molecule CD1a are common in human blood and skin, but the search for natural autoantigens has been confounded by background T cell responses to CD1 proteins and self lipids. After capturing CD1a-lipid complexes, we
Sarah Nicolai et al.
Science immunology, 5(43) (2020-01-05)
During industrialization, humans have been exposed to increasing numbers of foreign chemicals. Failure of the immune system to tolerate drugs, cosmetics, and other skin products causes allergic contact dermatitis, a T cell-mediated disease with rising prevalence. Models of αβ T