P1034
Phenyl isothiocyanate
Sigma Grade, 8.36 M, suitable for solid phase protein sequencing analysis, ≥99% (GC), liquid
Sinônimo(s):
PITC
About This Item
Produtos recomendados
grau
Sigma Grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
concentração
8.36 M
índice de refração
n20/D 1.6515 (lit.)
pb
218 °C (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
adequação
suitable for solid phase protein sequencing analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Ten mL size packaged in screw cap amber vials under argon.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter