Documentos
34958
Sigma-Aldrich
1-Clorobutano
suitable for HPLC, ≥99.8%
Sinônimo(s):
Cloreto de butila
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
92.57
Beilstein:
1730909
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
densidade de vapor
3.2 (vs air)
pressão de vapor
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
10.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
transmitância
230 nm, ≥65%
240 nm, ≥95%
250 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.402 (lit.)
pb
77-78 °C (lit.)
pf
−123 °C (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O 1-clorobutano é um haloalcano. Ele é submetido a reação com MgO nanocristalino a 200-350 °C para produzir isômeros de butano e MgCl2, por desidrocloração.
Aplicação
O 1-clorobutano pode ser usado na síntese de líquidos iônicos, 1-butil-3-metilimidazólio e hidrogenossulfato ([Bmim]+[HSO4]-) e 1-butil-3-metilimidazólio e di-hidrogenofosfato ([Bmim]+[H2PO4]-).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mannich reaction using acidic ionic liquids as catalysts and solvents.
Zhao G, et al.
Green Chemistry, 6(2), 75-77 (2004)
Changes in texture and catalytic activity of nanocrystalline MgO during its transformation to MgCl2 in the reaction with 1-chlorobutane.
Fenelonov VB, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(18), 3937-3941 (2001)
Hazel M Rivera et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 9(6), 599-607 (2004-04-22)
A sensitive and selective high-performance liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionisation tandem mass spectrometry (HPLC/APCI-MS/MS) method for the simultaneous detection of 18 benzodiazepines and metabolites in human blood is described. The procedure utilises butyl chloride extraction at alkaline pH followed by
Antonio García Martínez et al.
The Journal of organic chemistry, 70(25), 10238-10246 (2005-12-06)
[structure: see text] The activation energy in the gas phase (deltaE(double dagger)) and the free energy of activation (deltaG(double dagger)) in water solution for the hydrolysis of the monohydrates of methyl chloride (MeCl), tert-butyl chloride (t-BuCl), and 1-adamantyl chloride (AdCl)
J M Czuczwa et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 72(5), 752-759 (1989-09-01)
A gel permeation chromatographic (GPC) method, used by the U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), was modified for cleanup of soil, sediments, wastes, and oily wastes before determination of semivolatile organic pollutants. The modifications included new calibration procedures and control of