154903
Metanol
≥99.9%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Metanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
grau
ACS spectrophotometric grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
clear
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.80
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 230 nm Amax: 0.20
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of self-assembled monolayers (SAMs) of sulfur derivatives with bactericidal terminal fragments on gold surfaces prior to analytical characterization
- Measurement of soluble absorption spectra of PTFE samples
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup