P0358
Anti-Potassium Channel Kv4.3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-BRGDA9, Anti-KCND3L, Anti-KCND3S, Anti-KSHIVB, Anti-KV4.3, Anti-SCA19, Anti-SCA22
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCND3(3752)
rat ... Kcnd3(65195)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3