Documentos Principais
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
5-amino-2-(2-(diethylamino)ethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.355,00
R$ 1.355,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.355,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
311.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.355,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
chave InChI
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)