O5889
Opipramol dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
4-[3-(5H-Dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
H2O: ~24 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H29N3O.2ClH/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26;;/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2;2*1H
chave InChI
DLTOEESOSYKJBK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3