B1552
Bromoenol lactone
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
BEL, E-6-(Bromoethylene)tetrahydro-3-(1-naphthyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
potência
636 nM Ki
solubilidade
DMSO: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.)
degassed ethanol: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.)
λmax
224 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(Br)=C1\CCC(C(=O)O1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13BrO2/c17-10-12-8-9-15(16(18)19-12)14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-7,10,15H,8-9H2/b12-10+
chave InChI
BYUCSFWXCMTYOI-ZRDIBKRKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.