O2501
Ornithine Transcarbamylase from Streptococcus faecalis
lyophilized powder, ≥300 units/mg protein
Sinônimo(s):
Carbamoylphosphate:L-Ornithine Carbamoyltransferase, OTCase, Ornithine Carbamoyl Transferase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥300 units/mg protein
composição
Protein, ≥65% Lowry
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?