P38005
1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate
97%
Sinônimo(s):
Phloroglucinol dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
218-221 °C (A) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
chave InChI
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup