O2501
1,7-Octadiene
98%
Sinônimo(s):
α,ψ-Octadiene
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
114-121 °C (lit.)
densidade
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?