68873
N-(3-Hydroxydecanoyl)-DL-homoserine lactone
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)decanamide, N-[(RS)-3-Hydroxydecanoyl]-DL-homoserine lactone
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(O)CCCCCCC)NC1C(OCC1)=O
InChI
1S/C14H25NO4/c1-2-3-4-5-6-7-11(16)10-13(17)15-12-8-9-19-14(12)18/h11-12,16H,2-10H2,1H3,(H,15,17)
chave InChI
DOICJCCMIBBSOO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3