O0630
Octyl α-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
n-Octyl α-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Ensaio
≥98% (GC)
peso molecular
292.37 g/mol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RGDJUOJXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3