O6004
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Octyl thioglucoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
descrição
non-ionic
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystalline
atividade óptica
[α]25/D -51 to -49 °, c = 1% (w/v) in ethanol
peso molecular
308.43 g/mol
CMC
9 mM (20-25°C)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
chave InChI
CGVLVOOFCGWBCS-RGDJUOJXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)