Documentos Principais
N9755
Sigma-Aldrich
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl carbonate
About This Item
Fórmula linear:
(O2NC6H4O)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
304.21
Beilstein:
1892897
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
pf
136-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
chave InChI
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the synthesis of 4-nitrophenyl active esters of amino acids. Used in the preparation of symmetrical and unsymmetrical ureas.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)