161691
Bis(4-nitrophenyl) carbonate
≥99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl carbonate
About This Item
Produtos recomendados
product name
Bis(4-nitrophenyl) carbonate, ≥99%
Ensaio
≥99%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Carbonylations
pf
136-139 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H
chave InChI
ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3