N8000
1-Naphthyl butyrate
esterase substrate, ≥99% (GC), liquid
Sinônimo(s):
Butanoic acid 1-naphthyl ester, Butyric acid 1-naphthyl ester
About This Item
Produtos recomendados
product name
1-Naphthyl butyrate, esterase substrate
descrição
esterase substrate
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
pb
125-130 °C/1 mmHg (lit.)
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
densidade
1.091 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H14O2/c1-2-6-14(15)16-13-10-5-8-11-7-3-4-9-12(11)13/h3-5,7-10H,2,6H2,1H3
chave InChI
XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup