N7660
4-Nitrophenol
chromogenic, liquid
Sinônimo(s):
p-Nitrophenol solution
Selecione um tamanho
R$ 1.012,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.012,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenol solution, 10 mM
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
10 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... UGT1A4(54657)
Descrição geral
Aplicação
- in the generation of standard curve for quantifying alkaline phosphatase activity of mesenchymal stem cells[4]
- bone marrow stromal cells (BMSCs)[5]
- for quantifying β-hexosaminidase activity in HeLa cells[6]
- as a standard for calorimetric determination of alkaline phosphatase activity at 405 nm[7]
- for assessing the β-hexosamindase activity[8]
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)