descrição
non-ionic
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
powder
peso molecular
306.40 g/mol
CMC
6.5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.