850511P
Avanti
n-octyl-β-D-glucoside
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
octyl glucoside; OG; OGP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
n-octyl-β-D-glucopyranoside
Ensaio
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Formulário
powder
peso molecular
292.37 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850511P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850511P-5g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)